Få mere at vide
Zirkoniumfolie, 0,127 mm (0,005 tommer) tyk, udglødet, 99,5 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385799
Skift visning
Mængde:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11385799 100 x 125 mm Hver
11320759 125 x 500 mm Hver
15445955 125 x 2000 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11385799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010594.GM
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Form: Ca.10,3g/100 x 125mm, Temperation: blød
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium
Farve Grå til sølv
Navn note Annealed
Udseende Gray to silver foil
Mængde 100 x 125 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.5% (Metals basis)
Form Foil