Få mere at vide
Zirconium foil, 0.025mm (0.001in) thick, annealed, 99.8% (metals basis excluding Hf)
Artikelnummer. p-7050452
Mængde:
10 x 50 cm
10 x 200 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11368817
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038369.VR
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-67-7 | Zr | 91.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium foil
Navn note 0.025mm (0.001 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Mængde 10 x 50 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈8.3g/10x50cm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%