Få mere at vide
Zirkoniumfolie, 0,025 mm tyk, annealed, 99,8 % (metalbasis eksklusive Hf)
Artikelnummer. 11358817
Skift visning
Mængde:
10 x 50 cm
10 x 200 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358817 10 x 200 cm Hver
11368817 10 x 50 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038369.VS
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-67-7 | Zr | 91,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium foil
Navn note 0,025 mm (0,001 tommer) tyk, glødet, temperering: blød
Mængde 10 x 200 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈8,3g/10x50cm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%