Få mere at vide
Zirkoniumfolie, 0,025 mm tyk, 99,9+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11394698
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
25 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394698 25 x 500 mm Hver
11384698 25 x 25 mm 25mm
11374698 25 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043049.FW
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 7440-67-7 | Zr | 91,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium foil
Navn note 0,025 mm (0,001 tommer) tyk
Mængde 25 x 500 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,1g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed ≥99.9%