Tekniske data
| Kogepunkt | 4300°C |
| Smeltepunkt | 2700°C |
| CAS | 1314-23-4 |
| Farve | White |
| pH | 3 to 4 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | O2Zr |
| MDL nummer | MFCD00011310 MFCD01868884 |
| Synonym | zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Zirconium(IV) oxide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.