Få mere at vide
Zirkoniumdinitratoxidhydrat, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319298
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11319298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043224.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som en precursor i produktionen af Pb(Zr 0,50 Ti 0,50 )O 3 ferroelektriske tynde film og silica og aluminiumoxid-doteret nanokrystallinsk ceriumoxid/zirconia. Det bruges også til at fremstille katalysatorbærere af ceriumoxid/zirconiumoxid blandet oxid.
Zirconiumdinitratoxidhydrat bruges som en precursor i produktionen af Pb(Zr 0,50 Ti 0,50 )O 3 ferroelektriske tynde film og silica- og aluminiumoxid-doteret nanokrystallinsk ceriumoxid/zirconia. Det bruges også til at fremstille katalysatorbærere af ceriumoxid/zirconiumoxid blandet oxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14985-18-3
Molekylær formel N2O7Zr
Molekylvægt (g/mol) 231.23
MDL nummer MFCD00149896
InChI nøgle JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211674
SMIL [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium dinitrate oxide hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol.
IUPAC navn (nitrooxy)(oxo)zirkoniumnitrat
Formel vægt 231.23 (anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Emballage Plastflaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium dinitrate oxide hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Zirconyl nitrate hydrate