Få mere at vide
Zirkoniumdinitratoxidhydrat, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309298
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309298 100 g 100g
11329298 25 g 25g
11319298 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043224.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som en precursor i produktionen af Pb(Zr 0,50 Ti 0,50 )O 3 ferroelektriske tynde film og silica og aluminiumoxid-doteret nanokrystallinsk ceriumoxid/zirconia. Det bruges også til at fremstille katalysatorbærere af ceriumoxid/zirconiumoxid blandet oxid.
Zirconiumdinitratoxidhydrat bruges som en precursor i produktionen af Pb(Zr 0,50 Ti 0,50 )O 3 ferroelektriske tynde film og silica- og aluminiumoxid-doteret nanokrystallinsk ceriumoxid/zirconia. Det bruges også til at fremstille katalysatorbærere af ceriumoxid/zirconiumoxid blandet oxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14985-18-3
Molekylær formel N2O7Zr
Molekylvægt (g/mol) 231.23
MDL nummer MFCD00149896
InChI nøgle JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211674
SMIL [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium dinitrate oxide hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol.
IUPAC navn oxozirconium(2+);dinitrat;hydrat
Formel vægt 231.23 (Anhydrous)