Få mere at vide
Zirconiumdichloridoxidoctahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469463
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469463 100 g 100g
11479463 500 g 500g
11489463 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11469463 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12342.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconiumdichloridoxid anvendes som en precursor til fremstilling af andre zirconiumforbindelser. Det bruges i syrefarvestoffer, pigmenttonere og antiperspiranter. Det finder anvendelse som et gummiadditiv og et fiberbehandlingsmiddel. Det bruges også i malingtørring, ildfaste materialer, keramik og glasur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Zirconiumdichloridoxid anvendes som en precursor til fremstilling af andre zirconiumforbindelser. Det bruges i syrefarvestoffer, pigmenttonere og antiperspiranter. Det finder anvendelse som et gummiadditiv og et fiberbehandlingsmiddel. Det bruges også i malingtørring, ildfaste materialer, keramik og glasur.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol.
Noter
Hygroskopisk, fugtfølsom og uforenelig med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13520-92-8
Molekylær formel Cl2H16O9Zr
Molekylvægt (g/mol) 322.24
MDL nummer MFCD00149898
InChI nøgle SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
IUPAC navn oxozirconium; octahydrat; dihydrochlorid
SMIL O.Cl[Zr](Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium dichloride oxide octahydrate
Smeltepunkt 150°C (decomposition)
Mængde 100 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,10184
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 322.25 (178.13 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Acidic
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.91
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium dichloride oxide octahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zirconium dichlorideoxide octahydrate