Få mere at vide
Thermo Scientific™ Zirconium digel
Diameter (metrisk) Udvendig:
39 mm
42 mm
47 mm
Højde (metrisk):
33 mm
35 mm
36 mm
44 mm
Oversigt:
Flangekant YD: 44 mm
Flangekant YD: 48 mm
Flangekant YD: 54 mm
Med SnapOn Ring; Ring/ fælg OD: 48mm
SlideOn-ring yderdiameter: 48 mm
SlideOn-ring yderdiameter: 54 mm
SnapOn-ring YD: 44 mm
Snapon-ring YD: 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | SlideOn-ring yderdiameter: 54 mm |
| Materiale | Zirconium |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 47 mm |
| Højde (metrisk) | 35 mm |
| Produkttype | Zirconium Crucible |
| Diameter (metrisk) base | 36mm |