Få mere at vide
Thermo Scientific™ Zirconium digel
Artikelnummer. 15473595
Diameter (metrisk) Udvendig:
39 mm
42 mm
47 mm
Højde (metrisk):
33 mm
35 mm
36 mm
44 mm
Oversigt:
Flangekant YD: 44 mm
Flangekant YD: 48 mm
Flangekant YD: 54 mm
Med SnapOn Ring; Ring/ fælg OD: 48mm
SlideOn-ring yderdiameter: 48 mm
SlideOn-ring yderdiameter: 54 mm
SnapOn-ring YD: 44 mm
Snapon-ring YD: 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15473595
Brand: Thermo Scientific™ 035945.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Flangekant YD: 44 mm
Materiale Zirconium
Diameter (metrisk) Udvendig 39 mm
Højde (metrisk) 33 mm
Produkttype Zirconium Crucible
Diameter (metrisk) base 29mm