Få mere at vide
Thermo Scientific™ Zirconium digel
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) Udvendig:
39 mm
42 mm
47 mm
Højde (metrisk):
33 mm
35 mm
36 mm
44 mm
Oversigt:
Flanged Rim OD: 44 mm
Flanged Rim OD: 48 mm
Flanged Rim OD: 54 mm
Med SnapOn Ring; Ring/ fælg OD: 48mm
SlideOn Ring OD: 48 mm
SlideOn Ring OD: 54 mm
SnapOn Ring OD: 44 mm
Snapon Ring OD: 50mm
Förpackningsstorlek
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Snapon Ring OD: 50mm |
| Materiale | Zirconium |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 47 mm |
| Højde (metrisk) | 36 mm |
| Produkttype | Zirconium Crucible |
| Diameter (metrisk) base | 38mm |