Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Zirkoniumdæksel til digel
Artikelnummer. 15431417
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
35 ml
45 ml
55 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Oversigt:
For 35926 smeltedigel
For 35947 smeltedigel
For 35972 smeltedigel
For 35997 smeltedigel
For 36058 smeltedigel
For 36097 smeltedigel
Til 35884 digel
Til 35888 digel
Til 35905 digel
Til 35909 digel
Til 35930 digel
Til 35951 digel
Til 35968 digel
Til 36014 digel
Til 36035 digel
Til 36039 digel
Til 36054 digel
Til 36070 digel
Til 36083 digel
Til 36087 digel
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15431417
Brand: Thermo Scientific Chemicals 036045.KT
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Til 35909 digel
Materiale Zirkonium
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Højde (metrisk) Dybde: 41 mm
Produkttype Zirconium-digeldæksel