Få mere at vide
Zirconiumcarbonat, basisk hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Beskrivelse
Zirconiumcarbonat bruges til fremstilling af malingtørrende hjælpestoffer, pigmenter, vandtætte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium carbonate |
| Navn note | Basic hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in hot concentrated acids. |
| Formel vægt | 290.45 (Anhydrous) |
| Tæthed | 2.2 g/mL |