Få mere at vide
Zirconiumcarbonat, basisk hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349338
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349338 500 g 500g
11359338 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11349338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043245.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconiumcarbonat bruges til fremstilling af malingtørrende hjælpestoffer, pigmenter, vandtætte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57219-64-4
Molekylær formel CH2O7Zr2
Molekylvægt (g/mol) 308.47
MDL nummer MFCD00172265
InChI nøgle ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J
Synonym hydrogen carbonate; zirconium 4+, zirconium 4+ ion tetrabicarbonate, zirconium iv carbonatebasic
PubChem CID 22645944
IUPAC navn [({[hydroxy(oxo)zirconio]oxy}carbonyl)oxy]zirconiumoylol
SMIL O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium carbonate
Navn note Basic hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in hot concentrated acids.
Formel vægt 290.45 (Anhydrous)
Tæthed 2.2 g/mL