Få mere at vide
Zirconiumcarbid, 99,5% (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 200 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050192
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11388707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035808.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconiumcarbid kommercielt brugt i værktøjsbits til skærende værktøjer. Det bruges som slibemiddel, i beklædning, i cermets og glødetråde. Det finder anvendelse i belægningen af urandioxid- og thoriumdioxidpartikler fra nukleart brændsel såvel som i termo-fotovoltaiske radiatorer og feltemitterspidser og arrays. Det er involveret i brugen som ildfaste belægninger i atomreaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12070-14-3
Molekylær formel CZr
Molekylvægt (g/mol) 103.24
MDL nummer MFCD00049640
InChI nøgle MHMXYYDKIQTOHA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methanidylidynezirconiumylium
SMIL [C-]#[Zr+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium carbide
Smeltepunkt 3540°C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 200 ppm
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Soluble in concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and nitric acid. Insoluble in water.
Formel vægt 103.23
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Tæthed 6.73 g/mL