Få mere at vide
Zirconiumcarbid, 99,5% (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 200 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Zirconiumcarbid kommercielt brugt i værktøjsbits til skærende værktøjer. Det bruges som slibemiddel, i beklædning, i cermets og glødetråde. Det finder anvendelse i belægningen af urandioxid- og thoriumdioxidpartikler fra nukleart brændsel såvel som i termo-fotovoltaiske radiatorer og feltemitterspidser og arrays. Det er involveret i brugen som ildfaste belægninger i atomreaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium carbide |
| Smeltepunkt | 3540°C |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 200 ppm |
| FN nummer | UN3178 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and nitric acid. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 103.23 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Vis mere |