Få mere at vide
Zirconiumborid, 99,5% (metalbasis ekskl. Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356508
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356508 50 g 50g
11346508 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11356508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012140.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconiumborid bruges til at forbedre modstanden i zirconiumoxidbaserede, kulstofbundne ildfaste materialer i kontakt med jernholdige smelter. Anvendes i nukleare applikationer, ildfaste til rumfart, i skærende værktøjer og til at beskytte termoelementrør. Det bruges også i brug af sin relativt høje ledningsevne, især til en keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12045-64-6
Molekylær formel B2Zr
Molekylvægt (g/mol) 112.844
MDL nummer MFCD00064648
InChI nøgle VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zirconium diboride
PubChem CID 9812765
IUPAC navn bor; zirconium
SMIL [B].[B].[Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium boride
Smeltepunkt 3000 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 112.84
Procent renhed 99.5%
Emballage Plastflaske