Få mere at vide
Zirconiumborid, 99,5% (metalbasis ekskl. Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497365
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497365 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 15497365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047030.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Zirkoniumborid bruges som et ildfast materiale til rumfart, i skærende værktøjer og til at beskytte termoelementrør. Det fungerer også som en antioxidant i kulstofbundet ildfast keramik, neutronabsorber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12045-64-6
Molekylær formel B2Zr
Molekylvægt (g/mol) 112.844
MDL nummer MFCD00064648
InChI nøgle VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9812765
IUPAC navn bor; zirconium
SMIL [B].[B].[Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium boride
Smeltepunkt 3000 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf)
Lineær formel ZrB2
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Det er uopløseligt i vand.
Formel vægt 112.84
Procent renhed 99.5%