Få mere at vide
Zirkoniumborid, 99,5 % (metalbasis eksklusive Hf), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487365
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487365 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15487365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047030.18
 Begrænset vare
På lager
Dette Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium boride
Smeltepunkt 3000 °C
CAS 12045-64-6
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf)
Molekylær formel B2Zr
Lineær formel ZrB2
MDL nummer MFCD00064648
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Det er uopløseligt aq. soln..
InChI nøgle VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [B].[B].[Zr]
IUPAC navn diboron zirconium
Molekylvægt (g/mol) 112.84
PubChem CID 9812765
Formel vægt 112.84
Procent renhed 99.5%