Få mere at vide
Zirconium aluminide, 99% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7049793
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11308117
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022886.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12004-83-0
Molekylær formel Al3Zr
Molekylvægt (g/mol) 172.169
MDL nummer MFCD00064837
InChI nøgle PGLXYLYDLCVKEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium aluminum, aluminum, compd. with zirconium 3:1, zirconium aluminide, trialumane zirconium
PubChem CID 6336544
IUPAC navn aluminum;zirconium
SMIL [Al].[Al].[Al].[Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium aluminide
Fysisk form Lump
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 172.17
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium aluminide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i