Få mere at vide
Merck ZipTip™ Pipettip
Artikelnummer. 10453382 Shop alle Merck produkter
Til brug med (applikation):
C18 medier
C4 medier
Micro Bed af C18 Media
Stærke kationudvekslingsmedier
Mængde:
8/pakke
96/pakke
960/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Pakke med 96
Pakke med 960
Artikelnummer. 10453382
Brand: Merck ZTSCXS008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøveforberedelse og præcis væskehåndtering i én enhed
Et μ0,6 L leje af C18 , C4 eller SCX (stærk kationbytter) medier fikseres ved enden af en 10 L μpipettespids, således at der ikke er noget dødvolumen; koncentrerede, oprensede prøver elueres i 1 til 4 L. μTil applikationer, der kræver mindre elueringsvolumener (f.eks.< 1 L),μ ZipTip μ -C 18- spidserne har et mikroseng-format, der indeholder 0,2 μL medie.
  • Koncentrer og rens –1 100 μL biologiske prøver
  • Ideel til at rense og koncentrere femtomoler til picomoler af peptider, proteiner eller oligonukleotider i minutter før massespektrometri, HPLC, kapillærelektroforese og andre analytiske teknikker
Ordreinfo
Fås i to emballagekonfigurationer: genlukkelige bakker (pakker med 8 og 24 spidser) og 96-plads spidsstativer (pakker med 96 og pakker med 960 spidser)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10μ l
Længde (engelsk) 1,2 tommer
Længde (metrisk) 3cm
Til brug med (applikation) Stærke kationudvekslingsmedier
Tip stil Specialty (Speciale), Medie-Fixed
Mængde 8/pakke
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ZipTip