Få mere at vide
Merck ZipTip™ Pipettip
Shop alle Merck produkterBeskrivelse
Prøveforberedelse og præcis væskehåndtering i én enhed
Et μ0,6 L leje af C18 , C4 eller SCX (stærk kationbytter) medier fikseres ved enden af en 10 L μpipettespids, således at der ikke er noget dødvolumen; koncentrerede, oprensede prøver elueres i 1 til 4 L. μTil applikationer, der kræver mindre elueringsvolumener (f.eks.< 1 L),μ ZipTip μ -C 18- spidserne har et mikroseng-format, der indeholder 0,2 μL medie.
- Koncentrer og rens –1 100 μL biologiske prøver
- Ideel til at rense og koncentrere femtomoler til picomoler af peptider, proteiner eller oligonukleotider i minutter før massespektrometri, HPLC, kapillærelektroforese og andre analytiske teknikker
Ordreinfo
Fås i to emballagekonfigurationer: genlukkelige bakker (pakker med 8 og 24 spidser) og 96-plads spidsstativer (pakker med 96 og pakker med 960 spidser)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Længde (engelsk) | 1,2 tommer |
| Længde (metrisk) | 3cm |
| Til brug med (applikation) | Micro Bed af C18 Media |
| Tip stil | Specialty (Speciale), Medie-Fixed |
| Mængde | 960/pakke |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Produktlinje | ZipTip |
| Materiale | Polypropylen |