Få mere at vide
Ziprasidone Sulfoxide, TRC
Produktkod. 30457237
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
30457237 5 mg
30451959 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30457237 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ4850155MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 188797-80-0
Molekylær formel C21H21ClN4O2S
Molekylvægt (g/mol) 428.94
Synonym 2H-Indol-2-one, 6-chloro-1,3-dihydro-5-[2-[4-(1-oxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-, 6-Chloro-1,3-dihydro-5-[2-[4-(1-oxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-2H-indol-2-one, Ziprasidone sulfoxide
SMIL Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)C4=NS(=O)c5ccccc45
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Ziprasidone Sulfoxide
Mængde 5 mg
Formel vægt 428.1074
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.