missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ziprasidone N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30454330
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454330 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ48500510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ziprasidone N-Oxide
CAS 188797-76-4
Molekylær formel C21 H21 Cl N4 O2 S
Mængde 10 mg
Synonym Ziprasidone N-Oxide, 2H-Indol-2-one','5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-oxido-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-, Ziprasidone N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C21H21ClN4O2S/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-8-26(28)9-6-25(7-10-26)21-16-3-1-2-4-19(16)29-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27)
SMIL [O-][N+]1(CCc2cc3CC(=O)Nc3cc2Cl)CCN(CC1)c4nsc5ccccc45
IUPAC navn 5-[2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydroindol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 428.935
Formel vægt 428.107
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.