missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ziprasidone hydrochloride monohydrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483337
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483337 50 mg
16437328 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483337 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17407

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Ziprasidone (CP-88059) hydrochloride monohydrate is an orally active combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone hydrochloride monohydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).

Ziprasidone (CP-88059) hydrochloride monohydrate is an orally active combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone hydrochloride monohydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Fysisk form Solid
CAS 138982-67-9
Farve Pink
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H24Cl2N4O2S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym CP 88059 hydrochloride monohydrate
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (53.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.14 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C1CC2=CC(CCN3CCN(C4=NSC5=C4C=CC=C5)CC3)=C(Cl)C=C2N1.[H]Cl.O
Molekylvægt (g/mol) 467.41
Formel vægt 467.41
Procent renhed 99.74%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.