Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ziprasidon hydrochlorid monohydrat
Artikelnummer. 15852524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15852524 250 mg 250mg
15842524 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15852524 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462432500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138982-67-9
Molekylær formel C21H24Cl2N4O2S
Molekylvægt (g/mol) 467.41
InChI nøgle ZCBZSCBNOOIHFP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn hydrogen 5-{2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-6-chlor-2,3-dihydro-1H-indol-2-on-hydratchlorid
SMIL [H+].O.[Cl-].ClC1=CC2=C(CC(=O)N2)C=C1CCN1CCN(CC1)C1=NSC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dimethyl sulfoxide
Formel vægt 467.41