Få mere at vide
Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate 1.0 mg/ml in Methanol (as anhydrous free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30463699
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463699 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463699 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1273.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ziprasidone hydrochloride monohydrate
CAS 138982-67-9
Analyt- eller komponentnavne Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C21 H21 Cl N4 O S . Cl H . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C21H21ClN4OS.ClH.H2O/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21;;/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27);1H;1H2
Løsningstype Single Solution
SMIL O.Cl.Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45
IUPAC navn 5-[2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydroindol-2-one;hydrate;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 467.41
Mængde 1 ml
Formel vægt 466.0997 g/mol