Få mere at vide
Ziprasidone Amino Acid Sodium Salt(Ziprasidone Impurity C), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ziprasidone Amino Acid Sodium Salt(Ziprasidone Impurity C) |
| CAS | 1798033-44-9 |
| Molekylær formel | C21H22ClN4NaO2S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | [2-Amino-5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-4-chlorophenyl]acetic Acid Sodium Salt, 2-Amino-5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1- |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23ClN4O2S.Na/c22-17-13-18(23)15(12-20(27)28)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)29-24-21;/h1-4,11,13H,5-10,12,23H2,(H,27,28);/q;+1/p-1 |
| SMIL | ClC1=CC(N)=C(CC(O[Na])=O)C=C1CCN2CCN(C3=NSC4=C3C=CC=C4)CC2 |
| IUPAC navn | sodium 2-(2-amino-5-(2-(4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-4-chlorophenyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.93 |
| Formel vægt | 452.1 |