Få mere at vide
Chemsplash Zip Labcoat T5/6 stof, strik manchet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058257
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30058257 Lille
30058193 Medium
30058420 Større
30058233 X-Large
30058353 2X-stor
30058265 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30058257 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 2649.400.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00 DKK
    1615.42 DKK / Pakke med 50
    Spare 179.58 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lab Coat er en 2/3-længde frakke med krave og lynlås og strikkede manchetter.
Chemsplash Laboratoriefrakke
  • Chemsplash 55GSM Type PB 6B Stof
  • Lynlås foran med selvklæbende klapdæksel
  • Low-lint strikkede manchetter
  • Fold over krave
  • Silikone og latex fri
  • Anti-Static Materiale
  • Fnugfrit stof
  • PFAS fri
  • Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum klasse 5 - 9
Beskrivelse: Den Chemsplash Lab Coat er lavet af Chemsplash stof, som er blødt og mikroporøst. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv. Denne laboratoriefrakke er en 2/3-længde frakke med krave og lynlås, med strikkede manchetter. Den er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008, fnugfri og velegnet til renrumsapplikationer. Det er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum klasse 5 - 9. Chemsplash tilbehør kan bruges til at beskytte bæreren mod miljøet eller miljøet fra bæreren. Serien er designet til at give maksimal komfort og slidstyrke.
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst kompositstof
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Strikke
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Modstand Væsker
Antal lommer Ingen
Latex fri Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Renrumsklasse Klasse 100-100.000 (ISO 5-8)