Få mere at vide
Chemsplash Zip Labcoat T5/6 stof, elastisk manchet
Artikelnummer. 30058426
Skift visning
Størrelse:
4X-stor
5X-stor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30058426 4X-stor
30058255 5X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30058426 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 2771.400.010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1991.55 DKK
    1685.88 DKK / Pakke med 50
    Spare 305.67 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Chemsplash Lab Coat er lavet af Chemsplash stof som er blødt og mikroporøst. Denne laboratoriefrakke er en 2/3-længde frakke med krave og lynlås og elastiske håndled.
Chemsplash Laboratoriefrakke
  • 55GSM Type PB 6B Stof
  • Lynlås foran med selvklæbende klapdæksel
  • Elastiske manchetter
  • Fold over krave
  • Anti-Static Materiale
  • Ikke-fnug
  • Silikone og latex fri
  • PFAS fri
  • Er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klasse 5-9
Beskrivelse: Den Chemsplash Lab Coat er lavet af Chemsplash stof, som er blødt, mikroporøst og modstandsdygtigt over for kemikaliesprøjt og støv. Denne laboratoriefrakke har et 2/3-længde design med krave og lynlås, sammen med elastiske håndled for en tætsiddende pasform. Den er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008 standarder, fnugfri og velegnet til renrumsapplikationer. Laboratoriefrakken er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrumsklasse 5-9, der sikrer, at den giver den nødvendige beskyttelse til følsomme miljøer. Chemsplash tilbehør er designet til at beskytte både bæreren og miljøet, hvilket giver maksimal komfort og slidstyrke.
Tekniske data
Produkttype Laboratoriekittel
Størrelse 4X-stor
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst kompositstof
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Modstand Væsker
Antal lommer Ingen
Latex fri Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Renrumsklasse Klasse 100-100.000 (ISO 5-8)