Få mere at vide
Chemsplash Zip Labcoat T5/6 stof, elastisk manchet
Beskrivelse
Chemsplash Laboratoriefrakke
- 55GSM Type PB 6B Stof
- Lynlås foran med selvklæbende klapdæksel
- Elastiske manchetter
- Fold over krave
- Anti-Static Materiale
- Ikke-fnug
- Silikone og latex fri
- PFAS fri
- Er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klasse 5-9
Beskrivelse: Den Chemsplash Lab Coat er lavet af Chemsplash stof, som er blødt, mikroporøst og modstandsdygtigt over for kemikaliesprøjt og støv. Denne laboratoriefrakke har et 2/3-længde design med krave og lynlås, sammen med elastiske håndled for en tætsiddende pasform. Den er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008 standarder, fnugfri og velegnet til renrumsapplikationer. Laboratoriefrakken er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrumsklasse 5-9, der sikrer, at den giver den nødvendige beskyttelse til følsomme miljøer. Chemsplash tilbehør er designet til at beskytte både bæreren og miljøet, hvilket giver maksimal komfort og slidstyrke.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke |
| Størrelse | 5X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst kompositstof |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Væsker |
| Vis mere |