Få mere at vide
Chemsplash Zip Labcoat T5/6 stof, elastisk manchet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105897
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Artikelnummer. 30058202
Brand: Chemsplash 2549.400.004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lab Coat er en 2/3-længde frakke med krave og lynlås og elastiske håndled. Det er antistatisk at opfylde EN1149-5:2008, fnugfrit og velegnet til renrumsapplikationer.
Chemsplash Laboratoriefrakke
  • Chemsplash 55GSM Type PB 6B Stof
  • Lynlås foran med selvklæbende klapdæksel
  • Elastiske manchetter
  • Fold over krave
  • Silikone og latex fri
  • Anti-Static Materiale
  • Ikke-fnug
  • PFAS fri
  • Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
Beskrivelse: Den Chemsplash Lab Coat er lavet af Chemsplash stof, som er blødt og mikroporøst. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv. Denne laboratoriefrakke er en 2/3-længde frakke med krave, lynlås og elastiske håndled. Den er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008, fnugfri og velegnet til renrumsapplikationer. Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. Chemsplash tilbehør kan bruges til at beskytte bæreren mod miljøet eller miljøet fra bæreren. Serien er designet til at give maksimal komfort og slidstyrke.
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst kompositstof
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Modstand Væsker
Antal lommer Ingen
Latex fri Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Renrumsklasse Klasse 100-100.000 (ISO 5-8)