Få mere at vide
Chemsplash Zip Labcoat T5/6 stof, elastisk manchet
Artikelnummer. 30058450
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30058450 Medium
30058202 Lille
30058447 Større
30058301 X-Large
30058165 2X-stor
30058354 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30058450 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 2549.400.005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00 DKK
    1541.71 DKK / Pakke med 50
    Spare 168.29 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Lab Coat er en 2/3-længde frakke med krave og lynlås og elastiske håndled. Det er antistatisk at opfylde EN1149-5:2008, fnugfrit og velegnet til renrumsapplikationer.
Chemsplash Laboratoriefrakke
  • Chemsplash 55GSM Type PB 6B Stof
  • Lynlås foran med selvklæbende klapdæksel
  • Elastiske manchetter
  • Fold over krave
  • Silikone og latex fri
  • Anti-Static Materiale
  • Ikke-fnug
  • PFAS fri
  • Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
Beskrivelse: Den Chemsplash Lab Coat er lavet af Chemsplash stof, som er blødt og mikroporøst. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv. Denne laboratoriefrakke er en 2/3-længde frakke med krave, lynlås og elastiske håndled. Den er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008, fnugfri og velegnet til renrumsapplikationer. Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. Chemsplash tilbehør kan bruges til at beskytte bæreren mod miljøet eller miljøet fra bæreren. Serien er designet til at give maksimal komfort og slidstyrke.
Tekniske data
Produkttype Laboratoriekittel
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst kompositstof
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Modstand Væsker
Antal lommer Ingen
Latex fri Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Renrumsklasse Klasse 100-100.000 (ISO 5-8)