Få mere at vide
Invitrogen™ Lynlås Alexa Fluor™ Hurtige antistofmærkningssæt
Artikelnummer. 15992354
Skift visning
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 647
Excitation/Emission:
490/525 nm
555/580 nm
650/665 nm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Etiket eller farvestof Excitation/Emission Pakningsstørrelse
15992354 Alexa Fluor 555 555/580 nm Pakke med 3
15982354 Alexa Fluor 488 490/525 nm Pakke med 3
15902364 Alexa Fluor 647 650/665 nm Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15992354 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Z11234
 Begrænset vare
På lager
Invitrogen Lynlås Alexa Fluor Rapid Antibody Labeling kits giver dig mulighed for effektivt og hurtigt at mærke dit dyrebare antistof med Alexa Melfarvestoffer til at skabe et antistofkonjugat, der er klar til brug inden for 15 minutter med 100 % genopretning.
Invitrogen Zip Alexa Fluor Rapid Antibody Labeling Kits gør det muligt effektivt og hurtigt at mærke dit dyrebare antistof med Alexa melfarvestoffer for at skabe en antistofkonjugat, der er klar til brug inden for 15 minutter med 100% restitution. Hvert sæt indeholder alt, hvad der er nødvendigt for tre separate mærkningsreaktioner på 100 μg antistof. Tilsæt blot 1 ml vand til Zip-buffer med komponent A, tilsæt 100 μg antistof, inkuber i 15 minutter, og dit antistof er klar til brug. Konjugater er ideelle til flere anvendelser, herunder flowcytometri, fluorescerende mikroskopi, immunohistokemi (IHC), primær detektion, ELISA'er, immunocytokemi (ICC) og indirekte FISH.
Skab færdiggjort antistofkonjugat på blot 15 minutter med vores Invitrogen Zip Alexa Fluor Rapid Antibody Labeling kits. Disse sæt gør det muligt effektivt at mærke dit dyrebare antistof med forskellige Alexa melfarver.
Vigtige funktioner ved Zip Alexa Fluor Rapid Antistofmærkningssæt:
  • Hastighedsantistofkonjugater—klar til brug om 15 minutter
  • Effektivitet—100% antistofgenvinding
  • Versatility-sæt—er nyttige til en bred vifte af anvendelser
  • Let at bruge—, ingen kemi- eller konjugationserfaring nødvendig
  • Fleksibilitet—Vælg mellem Alexa 488, 555 og 647
Hvert sæt indeholder alt, hvad du behøver for at udføre tre separate mærkningsreaktioner på 100 μg antistof. Konjugater er ideelle til flere anvendelser, herunder flowcytometri, fluorescerende mikroskopi, immunohistokemi (IHC), primær detektion, ELISA immunocytokemi (ICC) og indirekte FISH.
Fordele ved at bruge Zip Alexa Fluor Rapid Antistof Mærkningssæt:
Specificitet og alsidighed
Et primært antistof, der er direkte mærket med en fluorofor, producerer ofte lavere baggrundsfluorescens og mindre uspecifik binding. Flere primære antistoffer af samme isotype eller afledt af samme art kan anvendes i samme eksperiment, hvis de er direkte mærket med kompatible fluoroforer.
Robusthed
Sammenlignet med traditionelle farvestoffer Alexa Fluor er farverne lysere, mere fotostabile og mere pH-resistente mellem pH 4 og 10. Ved brug Alexa Fluor af farvestoffer kan højere grad af mærkning som regel opnås uden intramolekylær slukning.
Tilpasning er mulig
Kan du ikke finde det, du leder efter, på vores liste? Vi kan forberede en specialfremstillet antistofkonjugat til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Vi er ISO 13485:2000 certificerede.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mærkningssæt
Mængde 3 Mærkninger
Indhold og opbevaring Reaktiv fluorescerende etiket (3 flasker), natriumbicarbonat (3 flasker). Opbevar tørt og beskyttet mod lys i fryseren (-5 °C til +30 °C).
Excitation/Emission 555/580 nm
Mærkningsskala 100 μg
Produktlinje Alexa Fluor
Kemisk reaktivitet Amin
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 555
Farve Orange
Mærkningsmål IgG
Etikettype Alexa Fluor