Få mere at vide
Invitrogen™ Lynlås Alexa Fluor™ Hurtige antistofmærkningssæt
Beskrivelse
Invitrogen Zip Alexa Fluor Rapid Antibody Labeling Kits gør det muligt effektivt og hurtigt at mærke dit dyrebare antistof med Alexa melfarvestoffer for at skabe en antistofkonjugat, der er klar til brug inden for 15 minutter med 100% restitution. Hvert sæt indeholder alt, hvad der er nødvendigt for tre separate mærkningsreaktioner på 100 μg antistof. Tilsæt blot 1 ml vand til Zip-buffer med komponent A, tilsæt 100 μg antistof, inkuber i 15 minutter, og dit antistof er klar til brug. Konjugater er ideelle til flere anvendelser, herunder flowcytometri, fluorescerende mikroskopi, immunohistokemi (IHC), primær detektion, ELISA'er, immunocytokemi (ICC) og indirekte FISH.
Skab færdiggjort antistofkonjugat på blot 15 minutter med vores Invitrogen Zip Alexa Fluor Rapid Antibody Labeling kits. Disse sæt gør det muligt effektivt at mærke dit dyrebare antistof med forskellige Alexa melfarver.
Vigtige funktioner ved Zip Alexa Fluor Rapid Antistofmærkningssæt:
- Hastighedsantistofkonjugater—klar til brug om 15 minutter
- Effektivitet—100% antistofgenvinding
- Versatility-sæt—er nyttige til en bred vifte af anvendelser
- Let at bruge—, ingen kemi- eller konjugationserfaring nødvendig
- Fleksibilitet—Vælg mellem Alexa 488, 555 og 647
Hvert sæt indeholder alt, hvad du behøver for at udføre tre separate mærkningsreaktioner på 100 μg antistof. Konjugater er ideelle til flere anvendelser, herunder flowcytometri, fluorescerende mikroskopi, immunohistokemi (IHC), primær detektion, ELISA immunocytokemi (ICC) og indirekte FISH.
Fordele ved at bruge Zip Alexa Fluor Rapid Antistof Mærkningssæt:
Specificitet og alsidighed
Et primært antistof, der er direkte mærket med en fluorofor, producerer ofte lavere baggrundsfluorescens og mindre uspecifik binding. Flere primære antistoffer af samme isotype eller afledt af samme art kan anvendes i samme eksperiment, hvis de er direkte mærket med kompatible fluoroforer.
Robusthed
Sammenlignet med traditionelle farvestoffer Alexa Fluor er farverne lysere, mere fotostabile og mere pH-resistente mellem pH 4 og 10. Ved brug Alexa Fluor af farvestoffer kan højere grad af mærkning som regel opnås uden intramolekylær slukning.
Tilpasning er mulig
Kan du ikke finde det, du leder efter, på vores liste? Vi kan forberede en specialfremstillet antistofkonjugat til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Vi er ISO 13485:2000 certificerede.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mærkningssæt |
| Mængde | 3 Mærkninger |
| Indhold og opbevaring | Reaktiv fluorescerende etiket (3 flasker), natriumbicarbonat (3 flasker). Opbevar tørt og beskyttet mod lys i fryseren (-5 °C til +30 °C). |
| Excitation/Emission | 490/525 nm |
| Mærkningsskala | 100 μg |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor 488 |
| Farve | Grøn |
| Mærkningsmål | IgG |
| Vis mere |