Få mere at vide
Invitrogen™ Lynlås Alexa Fluor™ Hurtige antistofmærkningssæt
Beskrivelse
Invitrogen Lynlås Alexa Fluor Rapid Antibody Labeling kits giver dig mulighed for effektivt og hurtigt at mærke dit dyrebare antistof med Alexa Melfarvestoffer til at skabe et antistofkonjugat, der er klar til brug inden for 15 minutter med 100 % genopretning. Hvert sæt indeholder alt det nødvendige til tre separate mærkningsreaktioner på 100μ g antistof. Tilsæt blot 1 mL vand til komponent A, der indeholder Zip-buffer, tilsæt 100μ g antistof, inkuber i 15 minutter, og dit antistof er klar til brug. Konjugater er ideelle til flere anvendelser, herunder flowcytometri, fluorescerende mikroskopi, immunhistokemi (IHC), primær detektion, ELISA'er, immuncytokemi (ICC) og indirekte FISH.
Skab klar til brug antistofkonjugat på kun 15 minutter med vores Invitrogen Lynlås Alexa Fluor Hurtige antistofmærkningssæt. Disse kits giver dig mulighed for effektivt at mærke dit dyrebare antistof med forskellige Alexa Mel farvestoffer.
Vigtige funktioner i Zip Alexa Fluor Hurtige antistofmærkningssæt:
· Speed —antistofkonjugater klar til brug på 15 min
·Effektivitet —100% antistofgenvinding
·Alsidighedssæt —er nyttige til en lang række applikationer
·Nem at bruge, ingen —kemi- eller konjugeringserfaring nødvendig
·Fleksibilitet vælge imellem— Alexa 488, 555 og 647 Hvert sæt
indeholder alt, hvad du behøver for at udføre tre separate mærkningsreaktioner på 100μ g antistof. Konjugater er ideelle til flere anvendelser, herunder flowcytometri, fluorescerende mikroskopi, immunhistokemi (IHC), primær detektion, ELISA , immuncytokemi (ICC) og indirekte FISH.
Fordele ved at bruge Zip Alexa Fluor Hurtige antistofmærkningssæt:
Specificitet og alsidighed Et
primært antistof, der er direkte mærket med en fluorofor, producerer ofte lavere baggrundsfluorescens og mindre uspecifik binding. Flere primære antistoffer af samme isotype eller afledt af den samme art kan anvendes i det samme eksperiment, hvis de er direkte mærket med kompatible fluoroforer.
Robusthed
Sammenlignet med traditionelle farvestoffer, Alexa Fluor farvestoffer er lysere, mere fotostabile og mere pH-resistente mellem pH 4 og 10. Ved brug Alexa Fluor farvestoffer, kan højere grader af mærkning normalt opnås uden intramolekylær quenching.
Tilpasning er mulig
’Kan du ikke finde det, ’du leder efter, på vores lagerliste? Vi kan forberede et tilpasset antistofkonjugat til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Sættets indhold | Reactive fluorescent label (3 vials), sodium bicarbonate (3 vials) |
| Produkttype | Mærkningssæt |
| Mængde | 3 Labelings |
| Indhold og opbevaring | Store desiccated and protected from light in the freezer (-5°C to +30°C). |
| Excitation/Emission | 650/665 nm |
| Mærkningsskala | 100μ g |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor 647 |
| Farve | Langt-rød |
| Vis mere |