missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zinviroxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinviroxime |
| CAS | 72301-78-1 |
| Molekylær formel | C17 H18 N4 O3 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (1Z)-[2-Amino-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]-1H-benzimidazol-6-yl]phenylmethanone Oxime, 6-[(Z)-(Hydroxyimino)phenylmethyl]-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N4O3S/c1-11(2)25(23,24)21-15-10-13(8-9-14(15)19-17(21)18)16(20-22)12-6-4-3-5-7-12/h3-11,22H,1-2H3,(H2,18,19)/b20-16- |
| SMIL | CC(C)S(=O)(=O)n1c(N)nc2ccc(cc12)\C(=N/O)\c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (NZ)-N-[(2-amino-3-propan-2-ylsulfonylbenzimidazol-5-yl)-phenylmethylidene]hydroxylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.41 |
| Formel vægt | 358.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?