missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zineb, TRC

Artikelnummer. 30456386
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456386 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ4399755G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Zineb
CAS 12122-67-7
Molekylær formel C4 H6 N2 S4 Zn
Mængde 5 g
Synonym Zinc','[N-[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']-, Zinc','[[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]-, Zinc','[[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']- (9CI), Zinc','[ethylenebis[dithiocarbamato]]- (8CI), Carbamodithioic acid','1,2-ethanediylbis-','zinc complex, Aaphytora, Aphytora, Aspor, Aspor C, Asporum, Azzurro, Blizene, Bonzeb, Bonzeb 10, Carbadine, Carbamodithioic acid','1,2-ethanediylbis-','zinc salt, Crittox, Curit, Cynkotox, Daisen, Deikusol, Dipher, Discon, Dithane 65, Dithane Z, Dithane Z 78, Ethylenebis[dithiocarbamato]zinc, Ethylenebis[dithiocarbamic acid] zinc salt, Fungo-Pulvit, Funjeb, Hexathane, Indofil Z 78, Lirotan, Lonacol, Micide 55, NSC 49513, Novozir, Novozir N, Novozir N 50, Parzate zineb, Perozin, Perozin 75B, Perozine, Perozine 75B, Phytox, Pilzol SZ, Polyram Z, Thionic M, Tiezene, Tritoftorol, Turbair Zineb Fungicide, Unizeb, Zebenide, Zebtox, Zinc N,N'-ethylenebisdithiocarbamate, Zinc ethylenebis[dithiocarbamate], Zineb, Zineb 80, Zinosan
InChI formel InChI=1S/C4H8N2S4.Zn/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);/q;+2/p-2
SMIL S=C1NCCNC(=S)S[Zn]S1
IUPAC navn 1,3-dithia-5,8-diaza-2λ^{2}-zincacyclononane-4,9-dithione
Molekylvægt (g/mol) 275.77
Formel vægt 273.8705
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.