Få mere at vide
Zinkmononatriumsalt
Beskrivelse
Zinkmononatriumsalt er en kolorimetrisk indikator, der bruges til spektrofotometrisk bestemmelse af zink, kviksølv og kobber. Yderligere bruges det til automatiseret flow-injektionsanalyse af zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Zinconmononatriumsalt er en kolorimetrisk indikator, der bruges til spektrofotometrisk bestemmelse af zink, kviksølv og kobber. Yderligere bruges det til automatiseret flow-injektionsanalyse af zink.
Opløselighed
Opløselig i vandig alkali. Lidt opløseligt i vand og alkohol. Uopløseligt i andre organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zincon monosodium salt |
| Smeltepunkt | ∼203 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3872699 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vandig alkali. Let opløselig i vand og alkohol. Uopløseligt i andre organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 462.42 |
Sikkerhed og håndtering
- Zincon monosodium salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Zincon monosodium salt