Få mere at vide
Zinkmononatriumsalt
Beskrivelse
Zinkmononatriumsalt er en kolorimetrisk indikator, der bruges til spektrofotometrisk bestemmelse af zink, kviksølv og kobber. Yderligere bruges det til automatiseret flow-injektionsanalyse af zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Zinconmononatriumsalt er en kolorimetrisk indikator, der bruges til spektrofotometrisk bestemmelse af zink, kviksølv og kobber. Yderligere bruges det til automatiseret flow-injektionsanalyse af zink.
Opløselighed
Opløselig i vandig alkali. Lidt opløseligt i vand og alkohol. Uopløseligt i andre organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Zincon monosodium salt |
| Smeltepunkt | ∼203 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3872699 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vandig alkali. Let opløselig i vand og alkohol. Uopløseligt i andre organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 462.42 |