Få mere at vide
Zinkmononatriumsalt
Artikelnummer. 11451307
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451307 1 g 1g
11461307 5 g 5g
11471307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24256.03
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 62625-22-3 | C20H16N4NaO6S | 463,42 g/mol
Zinkmononatriumsalt er en kolorimetrisk indikator, der bruges til spektrofotometrisk bestemmelse af zink, kviksølv og kobber. Yderligere bruges det til automatiseret flow-injektionsanalyse af zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Zinconmononatriumsalt er en kolorimetrisk indikator, der bruges til spektrofotometrisk bestemmelse af zink, kviksølv og kobber. Yderligere bruges det til automatiseret flow-injektionsanalyse af zink.
Opløselighed
Opløselig i vandig alkali. Lidt opløseligt i vand og alkohol. Uopløseligt i andre organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-22-3
Molekylær formel C20H16N4NaO6S
Molekylvægt (g/mol) 463.42
MDL nummer MFCD00064385
InChI nøgle IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
PubChem CID 131856391
IUPAC navn 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)amino]-C-phenylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoesyre;natrium
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zincon monosodium salt
Smeltepunkt ∽203 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
Beilstein 3872699
Opløselighedsinformation Opløselig i vandig alkali. Let opløselig i vand og alkohol. Uopløseligt i andre organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 462.42
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zincon monosodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zincon monosodium salt