Få mere at vide
Zinc wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.9997% (metals basis)
Artikelnummer. 11361139
Mængde:
1 m
20 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
20m
5m
Artikelnummer. 11361139
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011361.G1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc wire
Navn note 1.0mm (0.04 in.) dia.
Mængde 1 m
Lugt Odorless
Vægt ≈5.60g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9997%