Få mere at vide
Zinc wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11305467
Skift visning
Mængde:
5 m
Pakningsstørrelse:
5m
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305467 5 m 5m
1 options
Artikelnummer. 11305467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042705.G5
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc
Farve Grå
CAS 7440-66-6
Udseende Gray wire
Tæthed 7.14g/cm3
Mængde 5 m
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Wire
Molekylær formel Zn
MDL nummer MFCD00011291
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Zn]
IUPAC navn zink
Molekylvægt (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185