Få mere at vide
Zinktråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11395457
Skift visning
Mængde:
1 m
25 m
Pakningsstørrelse:
1m
25m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395457 1 m 1m
11385457 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042705.G1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc wire
Navn note 1.0mm (0.04 in.) dia
Tæthed ≈5.60g/m
Mængde 1 m
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%