Få mere at vide
Zinktråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, Puratronic™, 99,9985% (metalbasis)
Artikelnummer. 11386398
Skift visning
Mængde:
50 cm
250 cm
2 x 500 cm
Pakningsstørrelse:
250cm
50cm
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386398 50 cm 50cm
11366398 250 cm 250cm
11376398 2 x 500 cm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012053.BW
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc wire
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) diameter.
Mængde 50 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈5,60 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9985%
Grad Puratronic