Få mere at vide
Zinktråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, Puratronic™, 99,994% (metalbasis)
Artikelnummer. 11306408
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
25 m
Pakningsstørrelse:
1m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306408 1 m 1m
11316408 5 m 5m
11396398 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11306408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012054.G1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc
Udseende Gray wire
Tæthed 7.14g/cm3
Mængde 1 m
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.994% (Metals basis)
Form Wire