Få mere at vide
Zinktråd, 0,25 mm (0,01 tommer) dia, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4412899
Mængde:
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
Artikelnummer. 11355457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042703.G5
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 5,60 g/m
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc
Farve Grå
Udseende Gray wire
Mængde 5 m
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Wire