Få mere at vide
Zinc Undecylenate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Undecylenate |
| CAS | 557-08-4 |
| Molekylær formel | C22 H38 O4 Zn |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Zinc Salt (2:1) 10-Undecenoic Acid, Zinc 10-Undecenoate, Mycoseptin, Tineafax, Zinc 10-Undecenoate (7Ci), Zinc Salt (8Ci,9Ci)10-Undecenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13;/h2*2H,1,3-10H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2 |
| SMIL | [Zn+2].[O-]C(=O)Ccccccccc=C.[O-]C(=O)Ccccccccc=C |
| IUPAC navn | zinc;undec-10-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 431.92 |
| Formel vægt | 430.2062 |