Få mere at vide
Zink wolframoxid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349397
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349397 10 g 10g
11339397 50 g 50g
11353748 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040234.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13597-56-3 | O4WZn | 313.216 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13597-56-3
Molekylær formel O4WZn
Molekylvægt (g/mol) 313.216
MDL nummer MFCD00049633
InChI nøgle LJSXSLGFYGBEPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc tungsten oxide, zinc tungstate, zinkwolframat, wo4.zn, zinc 2+ tungstate, zinc, ion zn2+ tungstate
PubChem CID 22022519
IUPAC navn zink;dioxid(dioxo)wolfram
SMIL [O-][W](=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc tungsten oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 313.22
Procent renhed 99.9%