Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc trifluoromethanesulfonate |
| Farve | Grå til hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Kompleksometri) |
| Lineær formel | (CF3SO3)2Zn |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: meget opløselig |
| Formel vægt | 363.51 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Zinc trifluoromethanesulphonate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc trifluoromethanesulphonate